Merck
281549
Sigma-Aldrich
正丁醇
anhydrous, 99.8%
别名:
丁醇, 正丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OH
CAS Number:
分子量:
74.12
Beilstein:
969148
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.05
bp:
116-118 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽壓力
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0005%
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1-丁醇可用作 O-保护醇的Barton-McCombie脱氧反应的溶剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)