Merck
294810
Sigma-Aldrich
2-丁醇
anhydrous, 99.5%
别名:
仲丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
分子量:
74.12
Beilstein:
773649
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
98 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
12.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
761 °F
expl. lim.
9.8 %
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
以1,10-二氮杂菲为指示剂,2-丁醇可用于丁基锂的摩尔比测定。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)