About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS Number:
分子量:
74.12
Beilstein:
1730878
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
108 °C (lit.)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
化驗
99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
雜質
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
异丁醇是一种水溶性脂肪族醇,在有机合成中广泛用作溶剂。它用于制备磷酸钒催化剂,用于木糖高效脱水为糠醛和丁烷选择性氧化为马来酸酐。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)