登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
(CH3)3COCH3
化学文摘社编号:
分子量:
88.15
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-653-1
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
55-56 °C (lit.)
Vapor pressure:
4.05 psi
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
4.05 psi
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
叔-丁基甲基醚是一种常用的有机溶剂,可通过酸催化的甲醇与异丁烯反应合成。它是提高汽油辛烷值的一种有效的含铅添加剂替代品。
叔-丁基甲基醚(MTBE)是一种汽油添加剂。MTBE在丙氧菌存在下发生氧化降解。对MTBE在不同参数下的热辅助过硫酸盐氧化动力学研究表明,该反应符合一级反应动力学。MTBE可由酸催化的甲醇与异丁烯反应合成。一项研究表明,MTBE的加入增加了丙烯在停止流法聚合过程中的活性位点数量。
Application
叔-丁基甲基醚可在超临界条件下与菜籽油进行酯交换反应合成脂肪酸甲酯(FAMEs)和甘油 叔-丁基醚。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 叔丁基甲基醚
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves