Merck
319899
Sigma-Aldrich
蒽酮
ACS reagent, 97%
别名:
9(10H)-蒽酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10O
CAS Number:
分子量:
194.23
Beilstein:
1910173
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
97%
形狀
powder or crystals
技術
titration: suitable
顏色
off-white to yellow
mp
154-157 °C (lit.)
溶解度
ethyl acetate: 2%, clear, yellow
Amax
≤0.045 at 620 nm in sulfuric acid
≤0.75 at 425 nm in sulfuric acid
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蒽酮,又称为9(10H)-蒽酮,是一种平面三环芳香酮。酸性条件下,与糖反应后显蓝绿色。
應用
  • 蒽酮法用于比色检测还原糖和非还原糖。
  • 蒽酮可用于定量测定链霉素。
  • 可用于检测含脂质的糖类,可测定液体中的含糖量(如蔗糖和海藻糖)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)