Product Name
糠醛, ACS reagent, 99%
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
3.31 (vs air)
蒸汽壓力
13.5 mmHg ( 55 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
599 °F
expl. lim.
19.3 %
雜質
≤0.02 meq/g
蒸發殘留物
≤0.5%
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI 密鑰
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
糠醛可用作合成以下物质的反应物:
- 通过Cannizzaro反应制备的糠醇。
- 通过镍催化氧化制备的糠酸。
- 通过与环戊酮的碱催化羟醛缩合反应制备的二聚体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup