Merck
34036
黄曲霉毒素混合物 4 溶液
analytical standard
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.5 μg/mL B2 and G2 in acetonitrile
2 μg/mL B1 and G1 in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
黄曲霉毒素是一组剧毒的次级代谢产物,由曲霉属真菌产生,主要包括黄曲菌寄生曲霉菌特异曲霉。在20种鉴定出的黄曲霉毒素中,B1、B2、G1和 G2 是四种天然存在的黄曲霉毒素。
應用
它的预期用途是分析仪器的校准、分析方法的确认、检测限的确定和线性研究以及回收实验。
该黄曲霉素混标 4 溶液可用于以下应用:
  • 超高效液相色谱-荧光检测(UHPLC-FLD)法定量测定咖啡豆和粉末样品中的黄曲霉素— B1、 B2、 G1和 G2
  • 通过超高效液相色谱和荧光检测器评估玉米、大米、高粱粉和花生样品中的黄曲霉素(B1、B2、G1和G2
  • 通过高效液相色谱(HPLC)和荧光检测测定65份花生强化面粉样品中的天然黄曲霉素。
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Analyte recovery values from spiked cannabis extracts ranged from 102 to 127% with RSD below 12% for 3 replicates. Excellent recovery values were even observed for Aflatoxins B2 and G2 which were spiked at a low level of 6.1 ppb.
Supel Tox AflaZea SPE improves analyte recovery with less sample volume, while HPLC confirms effective elimination of interferences.
相关内容
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
Chromatograms