品質等級
成份
Dye content, 25%
技術
titration: suitable
顏色
dark brown
λmax
528 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥12000 at 277-283 nm in H2O
≥15000 at 223-235 nm in H2O
≥32000 at 524-530 nm in H2O
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(cc4cc(NC(=O)Nc5ccc6c(O)c(\N=N\c7ccc(cc7S([O-])(=O)=O)\N=N\c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c(cc6c5)S([O-])(=O)=O)ccc14)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C45H32N10O21S6.6Na/c56-43-33-13-5-27(17-23(33)19-39(81(71,72)73)41(43)54-52-35-15-7-29(21-37(35)79(65,66)67)50-48-25-1-9-31(10-2-25)77(59,60)61)46-45(58)47-28-6-14-34-24(18-28)20-40(82(74,75)76)42(44(34)57)55-53-36-16-8-30(22-38(36)80(68,69)70)51-49-26-3-11-32(12-4-26)78(62,63)64;;;;;;/h1-22,56-57H,(H2,46,47,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;/q;6*+1/p-6/b50-48+,51-49+,54-52+,55-53+;;;;;;
InChI 密鑰
YIQKLZYTHXTDDT-IJPLDVMMSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 淀粉样蛋白的检测
- 使用图像分析方法定量胶原的天狼星红瑞德-范吉森法
- 在明矾苏木精中取代曙红的复染应用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)