蒸汽密度
9.6 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 147 °C)
产品线
PESTANAL®
方案
≥98%
自燃温度
756 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
沸点
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
367.7 °F - open cup
闪点(°C)
186.5 °C - open cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter