主要文件
36978
Supelco
农药混标 17
PESTANAL®, analytical standard, according to DIN 38407, in acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to DIN 38407
產品線
PESTANAL®
品質
in acetonitrile
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
成分
浓度均为 10ng/μl:莠去津、去乙基莠去津、氯草津、另丁津、西玛津、特丁津、环嗪酮、绿麦隆、敌草隆、异丙隆、利谷隆、甲苯噻隆、莠谷隆、甲氧隆、绿谷隆、吡草胺、异丙甲草胺
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)