等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽壓力
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
化驗
99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
860 °F
expl. lim.
10.1 %
雜質
<0.002% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-氯丁烷是氯丁烷的异构体。它与纳米 MgO(氧化镁)发生化学计量和催化脱氯化氢反应生成丁烯异构体。已研究乙酸戊酯与 1-氯丁烷、1-氯丁烷与乙腈二元混合物的粘度。该研究有助于更好地理解聚合物系统中的共溶解性。
應用
1-氯丁烷可用于合成 1-丁基-3-甲基咪唑氢硫酸盐([BMIM][HSO4])。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup