Merck
436143
十二烷基硫酸钠
greener alternative
ACS reagent, ≥99.0%
别名:
SDS, 十二烷基硫酸盐 钠盐, 十二烷基硫酸钠, 月桂基硫酸盐 钠盐, 月桂基硫酸钠
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2)11OSO3Na
化学文摘社编号:
分子量:
288.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
十二烷基硫酸钠, ACS reagent, ≥99.0%
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
grade
ACS reagent
description
anionic
62
assay
≥99.0%
form
solid
mol wt
288.38 g/mol
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.06 meq/g Titr. Base
≥96.0% fatty alcohols
<4.0% unsulfated alcohols
loss
≤1.0% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1 gm in 10 ml (opalescent solution)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV absorption
λ: 220-350 nm Amax: ≤0.1
HLB
40
greener alternative category
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Application
十二烷基硫酸钠被用作一种检测化合物,用于研究解淀粉芽孢杆菌KPS46是否能在大豆(Glycine max L.)中诱导针对几种疾病的引发、信号传导、蛋白质产生以及系统保护。
阴离子洗涤剂
Biochem/physiol Actions
十二烷基硫酸钠(SDS)是一种阴离子去污剂,可通过疏水相互作用与蛋白质形成复合物。已有研究报道称蛋白质-SDS复合物的流体动力学功能受其多肽链长度的控制。因此,基于SDS的电泳技术可根据蛋白质的分子量而将蛋白质分子进行分离。此外,SDS还可溶解细胞膜并提取膜结合蛋白。
Features and Benefits
  • 多功能表面活性剂,适合分子生物学和生物化学研究
  • 经检测确证重金属污染少,适合多种用途
General description
十二烷基硫酸钠(SDS)也称月桂基硫酸钠,是多功能的阴离子表面活性剂,广泛用于细胞生物学、生物化学和各种工业领域。疏水性的烃链尾端和亲水性的硫酸盐头基构成了它的两亲性,作为去垢剂可有效地溶解和变性蛋白质、脂质和其他疏水分子。
蛋白质生物化学中,SDS在蛋白质提取和SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳)中起关键作用。SDS通过破坏蛋白质的二、三级结构使其变性,使所有蛋白质能以相同的线性结构在聚丙烯酰胺凝胶电泳中移动,得以按分子量大小分离。SDS-PAGE这项技术已经成为分析蛋白质大小和纯度不可或缺的工具。
除了蛋白质分析,SDS还可用于核酸提取和杂交技术。去垢剂特性可裂解细胞、溶解细胞组分,便于提取DNA和RNA。因此SDS也是各种分子生物学实验的重要工具,包括PCR(聚合酶链式反应)和Southern blotting。作为功能多样的表面活性剂,十二烷基硫酸钠可溶解、变性和分离生物分子,广泛用于细胞生物学和生化研究。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Other Notes
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Priming, signaling, and protein production associated with induced resistance by Bacillus amyloliquefaciens KPS46.
Natthiya Buensanteai
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 25 (2009)
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
实验方案
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.