蒸汽密度
2.8 (vs air)
蒸汽壓力
160 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
590 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
petroleum
形式
neat
SMILES 字串
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI 密鑰
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
关于适当仪器技术的更多信息,请参考产品的检验报告。联系技术服务部提供进一步支持。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C