About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14N2Na2O8S2
CAS Number:
分子量:
496.42
顏色索引編號:
16035
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 80%
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
red to maroon
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
密度
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
&epsilon ;(消光係數)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI 密鑰
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
基因資訊
human ... PTPN1(5770), PTPRF(5792)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
诱惑红是一种食用偶氮染料。本品为暗红色粉末或颗粒,可溶于水,不溶于乙醇。
應用
诱惑红已用于:
- 测定小鼠粪便中性固醇 (FNS)
- 以评价其发育毒性
- 作为着色剂用于观察液体搬运机器人的实验性能
生化/生理作用
诱惑红已被用作着色剂 和不可吸收的颜色标记物。
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)