等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
solid or liquid
自燃溫度
896 °F
expl. lim.
8 %
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
溶解度
water: miscible
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI 密鑰
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 在有无脂肪酶B存在的情况下,研究核糖-油酸酯的合成。:该研究以叔丁醇为溶剂,在脂肪酶B存在和不存在的情况下,研究了酶催化过程的效率和有效性。该研究探讨了酶催化过程的效率和效果,强调了叔丁醇对合成反应的影响。这些发现有助于理解分析化学中的酯化过程,在开发新的合成方法方面具有潜在的应用价值(Çetinkaya et al., 2020)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.