Merck
48798
Supelco
香叶醇
analytical standard
别名:
反式-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS Number:
分子量:
154.25
Beilstein:
1722456
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
5.31 (vs air)
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.478
bp
229-230 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI 密鑰
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他說明
该化合物常见于蜜蜂花属、薄荷属、百里香属植物
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)