About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2COOH
分子量:
104.10
Beilstein:
773861
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.4390-1.4450
n20/D 1.443 (lit.)
沸点
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
233.6 °F - closed cup
闪点(°C)
112 °C - closed cup