Merck
53286
Millipore
脑心浸液肉汤
NutriSelect® Plus, according to ISO 6888, powder, for bacteria, pack of 100 g, pack of 500 g
别名:
BHI肉汤,脑心浸液肉汤, BHI肉汤, 脑心肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171607
NACRES:
NA.74
agency
according to ISO 6888
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
beef heart (infusion from 250g), 5 g/L
calf brains (infusion from 200g), 12.5 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
包裝
pack of 100 g
pack of 500 g
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
顏色
light yellow
最終pH值
7.4±0.2 (25 °C)
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
適合性
Haemophilus spp.
bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for Yersinia spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
脑心浸液肉汤适合用于培养各种苛养(难养)病菌,包括酵母和霉菌。这款培养基营养丰富且缓冲良好,可支持多种微生物的生长,例如链球菌肺炎链球菌、脑膜炎球菌等。尤其适合培养血浆凝固酶试验中的葡萄球菌(Staphylococci)和建立血液培养物。加入腹水可以培养淋球菌。琼脂可促进微好氧菌和厌氧菌的生长。加入10%脱纤维羊血,可用于分离培养荚膜组织胞浆菌等病原真菌。酶解动物组织和脑心浸液为微生物的生长提供了氨基酸、氮源、碳源、维生素和矿物质。葡萄糖提供糖类,氯化钠维持培养基渗透平衡。磷酸二钠作为缓冲剂。
應用
脑心浸液肉汤适合用于培养苛养病原微生物,常用于水、废水、肉类和食品的检测。已用作肺炎链球菌(Streptococcus pneumonia)、单增李斯特菌(Listeria monocytogenes)、利什曼原虫(Leishmania promastigotes)和艰难梭菌(Clostridium difficile)的培养基。
特點和優勢
NutriSelect® Plus是粉末培养基,优点:
  • 行业标准的促生长检测质控
  • ISO 9001标准的质量保证
  • 经济实惠的粉末培养基
準備報告
取 37 g 溶解于 1 升蒸馏水中。121°C高压灭菌15分钟。
其他說明
用于制备P群梭菌属(Clostridium group P)来源的12α-羟基类固醇脱氢酶
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)