Merck
56750
咪唑
≥99.5% (GC), flakes, powder or crystals, puriss. p.a.
别名:
1,3-二氮杂-2,4-环戊二烯, 甘恶啉
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C3H4N2
化学文摘社编号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
咪唑, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
品質等級
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
flakes
powder or crystals
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.1%
pH值
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
88-91 °C
溶解度
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI 密鑰
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
咪唑是一种具有五元平面环的芳香杂环化合物。它是一种两性化合物,因为同时存在酸性 NH 和碱性氮原子。咪唑是许多重要分子的重要成分,包括天然产物、生物活性分子、离子液体和咪唑鎓。可用作各种药物制备的合成砌块。
應用
咪唑可以用作催化剂:      
  • 用于在 DMF 中甲硅烷基氯化物存在下,醇、羧酸和胺的甲硅烷基化。     
  • 在肽偶联中使用亚磷酸三苯酯。
  • 由相应的羧酸和光气制备酰氯。
它也可以用于以下反应:      
  • 咪唑-PPh3/I2 催化体系用于醇转化为碘化物
  • 咪唑-PPh3/I2 用于二醇脱氧反应。
特别适用于 pH 6.2-7.8 范围内的缓冲液
其他說明
用于滴定天冬氨酸和谷氨酸
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Three 3D Coordination Polymers Constructed by Cd (II) and Zn (II) with Imidazole-4, 5-Dicarboxylate and 4, 4 `-Bipyridyl Building Blocks
WG Lu, et al.
Crystal Growth & Design, 6, 564-571 (2006)
Novel palladium imidazole catalysts for Suzuki cross-coupling reactions
CJ Mathews, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 206, 77-82 (2003)
Z. Anal. Chem., 261, 38-38 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 523-524 (1994)
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human