About This Item
线性分子式:
HOOCC6H4COOK
CAS Number:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥99.5% (T)
形狀
solid
pH值
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
邻苯二甲酸氢钾 (KHP) 是邻苯二甲酸的单钾盐。根据 ISO/IEC 17025 ISO Guide 34 认证,拟定将其作为有证标准物质 (CRM)。已报道了其在不同溶剂中的光谱移动、多重性、溶解性和弛豫时间。
應用
邻苯二甲酸氢钾可用作酸量滴定的一级标准品,也可用于制备用于 pH 校准的邻苯二甲酸氢钾缓冲液。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)