Merck
72064
氢氧化钠 溶液
49-51% in water, eluent for IC
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
NaOH
化学文摘社编号:
分子量:
40.00
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Concentration:
49-51% in water
Form:
liquid
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
49-51% in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
pH
14.0
solubility
water: soluble (completely miscible)
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
氢氧化钠溶液是强碱性溶液,可适用于制造染料、药物、玻璃纸、人造丝和漂白剂。它也可能适用于石油化学工业去除杂质。这种溶液需要小心处理,接近或摄入可能导致失明、永久性瘢痕,甚至可能致命。
Application
氢氧化钠溶液可用于用紫外可见光谱和透射电子显微镜来表征所制备的胶体的形态。它可用于使用量热计测量比热。它也可以用于使用伏安法和椭圆偏振法研究银氧化的第一阶段。
Metrohm IC 应用笔记 AN-P-055:无乳糖牛奶中的乳糖残留。
Other Notes
请访问 IC 门户网站 了解更多
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 氢氧化钠 溶液
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
存储类别
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)