蒸汽壓力
10 mmHg ( 205 °C)
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI 密鑰
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
油酸甲酯是单不饱和脂肪酸(MUFA)的甲酯,油酸大量存在于膳食脂肪和油中。
應用
本分析标准品还可作如下用途:
- 测定通过气相色谱(GC)甲基化血浆样品后的游离脂肪酸
- 气相色谱-燃烧-质谱法与气相色谱-火焰电离检测法测定生物柴油样品中脂肪酸甲酯(FAME)的比较分析
- 气相色谱-真空紫外(GC-VUV)光谱法同时测定商品食用油样品中的脂肪酸甲酯
- 1H核磁共振(1H NMR)光谱结合偏最小二乘(PLS)测定各种食用油样品中脂肪酸甲酯的组成
- 使用酸性催化剂三氟化硼衍生成酯形式后通过GC-FID同时测定牛初乳样品中脂肪酸
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves