Merck
76307
Supelco
Pefabloc® SC
别名:
4-(2-氨乙基)苯磺酰氟 盐酸盐, AEBSF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10FNO2S · HCl
CAS号:
分子量:
239.69
Beilstein:
7604627
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
方案
≥95.0% (HPLC)
质量水平
表单
powder or crystals
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pefabloc® SC是一种胰蛋白酶抑制剂,可用于合成其精氨酸样类似物4-(2-胍基乙基)苯磺酰氟。
Pefabloc® SC是氨酸蛋白酶不可逆丝抑制剂,具有无毒强效、相对易使用的特点。据报道,在人和大鼠体内,均能有效抑制血小板活化因子(PAF)-降解乙酰水解酶(乙酰水解酶)。
应用
Pefabloc® SC可作为分析标准品,在有爪蟾蜍卵母细胞异源表达后,确定大鼠 NTPDase1和 NTPDase2 的天然寡聚物状态和底物特异性。也可用作酯酶抑制剂,添加至全血中改善环索奈德稳定性,用色谱-大气压化学电离-串联质谱(LC-APCI-MS / MS)法,测定人血浆中的环索奈德(CIC)及其活性代谢产物去异丁酰基环索奈德(des-CIC)。
建议使用浓度为 0.1 至 1mM。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
生化/生理作用
4-(2-氨乙基)苯磺酰氟盐酸盐(AEBSF)是一种不可逆丝氨酸蛋白酶抑制剂。抑制常数与苯甲磺酰氟(PMSF)和二异丙基氟磷酸(DFP)相似。 经证实,AEBSF可抑制胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、纤溶酶、激肽释放酶和凝血酶。作为PMSF和DFP的替代品,AEBSF具有较低的毒性,并提高了在水中的溶解性和水溶液中的稳定性。AEBSF可用于浓度高达0.25 mM的细胞培养。
其他说明
有效且不可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂;与PMSF不同,它是水溶性且无毒的;不受白蛋白影响
法律信息
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of native oligomeric state and substrate specificity of rat NTPDase1 and NTPDase2 after heterologous expression in Xenopus oocytes
Failer UB, et al.
European Journal of Biochemistry, 270(8), 1802-1809 (2003)
Pefabloc, 4-[2-aminoethyl] benzenesulfonyl fluoride, is a new, potent nontoxic and irreversible inhibitor of PAF-degrading acetylhydrolase
Dentan C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1299(3), 353-357 (1996)
A trypsin-based bistable switch
Postma.J.GS, et al.
Tetrahedron (2017)
Simultaneous determination of ciclesonide and its active metabolite desisobutyryl-ciclesonide in human plasma by LC?APCI-MS/MS: Application to pharmacokinetic study in healthy Chinese volunteer
Su X-M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(1), 230-235 (2011)
V Michael Holers et al.
Frontiers in immunology, 11, 201-201 (2020-03-11)
The complement system plays an important role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA). Besides driving lectin pathway (LP) activation, the mannan-binding lectin (MBL)-associated serine proteases (MASPs) also play a key role in regulating the alternative pathway (AP). We evaluated