About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13CO2CH3
CAS Number:
分子量:
256.42
Beilstein:
1776383
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.439
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 20 °C
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
InChI 密鑰
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
十五酸甲酯可用作:
  • 通过气液色谱法定量测定环氧脂肪酸甲酯(FAME)的标准品。
  • 通过超临界二氧化碳(SC-CO2)萃取从脱壳的小桐子种子中萃取甘油三酸酯的内标物。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)