Key Documents
83952
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
别名:
Color Calibration Solutions
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur.
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
ampule of 2 mL
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
格式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该试剂盒包含棕色(83951)、黄色(83883)、红色(87448)、绿黄色(82995)和棕黄色(86293)参考标准品。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
應用
它们可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 以2mL防拆安瓿形式提供
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
以下是符合欧洲药典(PhEur)的一组色度标准溶液套装:
  • 83951-1SET-F 符合PhEur的色度标准溶液B- 10 X 2mL安瓿瓶
  • 86293-1SET-F 符合PhEur的色度标准溶液BY - 8 X 2mL安瓿瓶
  • 83883-1SET-F 符合PhEur的色度标准溶液Y - 8 X 2mL安瓿瓶
  • 82995-1SET-F 符合PhEur的色度标准溶液 GY - 8 X 2mL安瓿瓶
  • 87448-1SET-F 符合PhEur的色度标准溶液R - 8 X 2mL安瓿瓶
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)