Merck
85769
硬脂酸甲酯
analytical standard
别名:
Stearic acid methyl ester, 十八酸甲酯
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2)16CO2CH3
化学文摘社编号:
分子量:
298.50
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-990-4
Beilstein/REAXYS Number:
1786213
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
硬脂酸甲酯是一种固体饱和脂肪酸酯,可由油酸甲酯催化加氢制备。
Application
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
Other Notes
离子迁移率:191.4 Å2 [M+H]+的TWCCSN2
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 85769是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学数据管理库的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硬脂酸甲酯
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)