Merck
900522
Sigma-Aldrich
甲苯
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
别名:
Degassed and low oxygen toluene, Toluene ZerO2®
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH3
CAS Number:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
110-111 °C (lit.)
等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽壓力
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
997 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.001% water
water
折射率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F - closed cup
閃點(°C)
4.4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)