成份
agar, 15.0 g/L
chromogen, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 3.3 g/L
lactose, 10.0 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 7.5 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.2 g/mL
yeast extract, 3.0 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
最終pH值
7.3±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
應用
準備報告
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
选择性培养基可以为微生物的检测、识别和计数提供更快的结果和肉眼确认
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。