Merck
91478
二十三烷酸甲酯
analytical standard
别名:
二十三酸甲酯
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2)21COOCH3
化学文摘社编号:
分子量:
368.64
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-420-2
Beilstein/REAXYS Number:
1796627
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
53-56 °C
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的分析证书。联系技术服务部以获得进一步支持。
用气相色谱法(GC)定量测定牛奶样品中脂肪酸甲酯的含量时,可采用三羧酸甲酯作为内标物。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 二十三烷酸甲酯
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)