About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11COOCH3
CAS Number:
分子量:
228.37
Beilstein:
1769695
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
十三烷酸甲酯已被用作从含有来自杜氏盐藻的硫酯酶的莱茵衣藻微藻获得的总脂质的气相色谱(GC)分析的内标。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)