蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
9 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
984 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
environmental
形式
neat
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
p -二甲苯为芳香族液体 ,是二甲苯的同分异构体。在沸石分子筛的催化作用下,2,5-二甲基呋喃与乙烯发生 Diels-Alder 反应。
p -二甲苯为芳香族液体 ,是二甲苯的同分异构体。在沸石分子筛的催化作用下,2,5-二甲基呋喃与乙烯发生 Diels-Alder 反应。
对二甲苯属于挥发性有机化合物类环境污染物,会从粘合剂、除油剂、木材和燃料燃烧产物、工业油漆、气溶胶等多种来源中释放。
應用
对二甲苯可作为分析标准品,通过采用不同检测方式的气相色谱技术对职业环境样品和水性样品中的分析物进行定量分析。
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Production of p?Xylene from Biomass by Catalytic Fast Pyrolysis Using ZSM?5 Catalysts with Reduced Pore Openings.
Cheng Y T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 124(44), 11259-11262 (2012)
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2017)
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Production of p?Xylene from Biomass by Catalytic Fast Pyrolysis Using ZSM?5 Catalysts with Reduced Pore Openings
Cheng T-Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51, 11097-11100 (2012)
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2017)