certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L K in nitric acid (nominal concentration)
技术
AAS: suitable
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
相关类别
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
钾标准溶液作为校准标准品,用于通过原子吸收分光光度法(AAS)测定牛肉馅中的钾浓度。
分析说明
含 1 g/L 钾的 2% 硝酸溶液,采用高纯度KNO3, HNO3 和水制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Laser Induced Breakdown Spectroscopy for quantification of sodium and potassium in minced beef: a potential technique for detecting beef kidney adulteration
Dixit.Y, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications (2017)
Laser Induced Breakdown Spectroscopy for quantification of sodium and potassium in minced beef: a potential technique for detecting beef kidney adulteration.
Dixit Y, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 9(22), 3314-3322 (2017)