About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
產品線
Selectophore
品質等級
形狀
liquid
成份
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
一般說明
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
應用
精选应用实例
包裝
透明的硼硅酸盐玻璃,高耐水解性(I 型)
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)