主要文件
99571
Supelco
薄层层析板上的硅胶
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, fluorescent indicator
别名:
硅胶薄层色谱板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
8.0-12.0 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅胶是胶体二氧化硅的刚性三维网络。它专门用作齐格勒-纳塔催化剂中活性钛(III)中心的载体材料。硅胶允许受控的碎裂,导致形成具有窄粒度分布和高堆积密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 孔内充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取去除溶剂
應用
TLC 板上的硅胶可用于薄层色谱分析。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)