Merck
A4582
Supelco
α-淀粉酶 来源于地衣芽孢杆菌
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
别名:
1,4-α-D-葡聚糖-葡萄糖水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.84
形狀
liquid
品質等級
分析物化學類別
sugars
技術
photometry: suitable
適合性
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
應用
food and beverages
general analytical
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α-淀粉酶属于糖基水解酶13家族。
應用
α-来源于地衣芽孢杆菌的淀粉酶可在2步法水解中使用,进行干燥生物质粉末的酶法糖化。它还可用于酶法分析淀粉浓度。
生化/生理作用
α-淀粉酶 (Amylase) 是唾液中的消化酶,在食品、制药、纺织和纸业等中都发挥着重要作用。它将直链淀粉水解为葡萄糖分子。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)