Product Name
1-溴丁烷, ReagentPlus®, 99%
蒸汽密度
4.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
509 °F
expl. lim.
2.8-6.6 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES 字串
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-溴丁烷是一种烷基卤化物,它是一种烷基化试剂。已经根据微波光谱数据,描述了其转动常数、核四极常数和离心畸变常数。据报道,1-溴丁烷与氢原子的反应速率系数为2.4±1.2x1010cm3mol-1s-1。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Liver, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup