About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.78
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
powder
品質等級
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
IV型胶原酶(Cls IV)属于哺乳动物细胞外中性金属蛋白酶家族成员。消化基底膜的主要组成成分——IV型胶原蛋白。
该产品与Biochrom GmbH部件号C4-22和C4-28相同。由胶原酶、梭菌蛋白酶混合而成的酶,具有胰蛋白酶和蛋白水解活性。推荐用于分离朗格汉斯岛。比活度为每毫克粉末物质125至250 Mandl单位。
應用
IV型胶原酶(Cls IV)用途:
  • 作为杜氏改良Eagle培养基(DMEM)/F12组分,用于消化来自体外受精(IVF)患者的子宮內膜标本
  • 用于胶原酶肝脏灌流法分离大鼠肝细胞
  • 用于分离大鼠肾小球内皮细胞(GEndCs)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)