Merck
CRM372
Supelco
TPH-沙1(基质标准品)
certified reference material, pkg of 100 g
登录to View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
RTC CRM372-100
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
基质
soil
application(s)
environmental
格式
matrix material
储存温度
2-30°C
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
QC1272CRM360CRM308
Supelco
Supelco
CRM372
TPH-沙1(基质标准品)
Supelco
Supelco
CRM360
TPH - Sandy Loam 4
Supelco
Supelco
CRM308
BTEX - Loamy Sand 1
packaging
pkg of 100 g
packaging
ampule of 2 mL
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 30 g
manufacturer/tradename
RTC CRM372-100
manufacturer/tradename
RTC QCI-254
manufacturer/tradename
RTC CRM360-100
manufacturer/tradename
RTC CRM308-030
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
一般描述
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA