Product Name
2,2-二甲氧基丙烷, reagent grade, 98%
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
3.59 (vs air)
蒸汽壓力
60 mmHg ( 15.8 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
expl. lim.
31 %, 58 °F
6 %, 27 °F
dilution
(for analytical testing)
折射率
n20/D 1.378 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
SMILES 字串
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI 密鑰
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,2-二甲氧基丙烷(DMP)是通常用作生产2-甲氧基丙烯(MPP)的前体的有机结构单元。离子液体中的DMP降解研究表明,由于隧道效应,MPP和2-乙氧基丙烯(EPP)以相同的比例形成。据报道,可基于从头计算和基质分离红外光谱对DMP进行构象分析。DMP与水反应生成甲醇和丙酮。该反应被应用于气-液色谱法定量测定天然产物中的水。酸化DMP被用于生物样品的脱水。
應用
用于制备1,2-二醇作为丙酮化合物的试剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10 °C - closed cup