Merck
D186309
Sigma-Aldrich
硫酸二甲酯
≥99.5%
登录查看公司和协议定价
别名:
二甲基硫酸酯
线性分子式:
(CH3O)2SO2
CAS号:
分子量:
126.13
Beilstein:
635994
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
4.3 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.7 mmHg ( 25 °C)
检测方案
≥99.5%
形式
liquid
自燃温度
923 °F
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
密度
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
相关类别
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
41610320293D100706
硫酸二甲酯 ≥99.5%
D186309
硫酸二甲酯
硫酸二甲酯 puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
41610
硫酸二甲酯
硫酸二甲酯 ≥99%
320293
硫酸二甲酯
硫酸二乙酯 98%
D100706
硫酸二乙酯
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.), n20/D 1.387
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
188 °C (lit.)
bp
188 °C (lit.)
bp
188 °C (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
应用
硫酸二甲酯可与氧化铝一起用于制备醇、酚和羧酸的单甲基化衍生物。它也可与二甲基甲酰胺 (DMF) 结合形成甲氧基-亚甲基- N , N -二甲基亚铁盐,可用于制备β-内酰胺类。
包装
查看可回收的容器产品
18 L Kilo-Lab ®包装并非所有领域均可用。
法律信息
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
181.4 °F - closed cup
闪点(°C)
83 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
二甲苯麝香 溶液 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
46383
二甲苯麝香 溶液
A new method for sequencing DNA.
Maxam AM and Gilbert W.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 74(2), 560-564 (1977)
Chad M Kurylo et al.
Cell reports, 25(1), 236-248 (2018-10-04)
Prevailing dogma holds that ribosomes are uniform in composition and function. Here, we show that nutrient limitation-induced stress in E. coli changes the relative expression of rDNA operons to alter the rRNA composition within the actively translating ribosome pool. The most
Kwang Sun Ryu et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(4), 731-739 (2007-01-26)
The physical properties of polyaniline (PAn) powder, doped by nucleophilic doping of dimethyl sulfate (DMS), were characterized, as well as its electrochemical behaviors, to investigate the possibility of a power source device adopting the PAn-DMS electrodes. It is shown that
DMF-dimethyl sulfate as a new reagent for the synthesis of β-lactams.
Jarrahpour A and Zarei M.
Tetrahedron Letters, 50(14), 1568-1570 (2009)
Methylation of alcohols, phenols, and carboxylic acids, and selective monomethylation of diols and dicarboxylic acids with dimethyl sulfate by use of alumina.
Ogawa H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59(8), 2481-2483 (1986)