Merck
D8255
1,4-二硫代赤藓醇
≥99.0%
别名:
DTE, 二硫代赤丁四醇, 克莱兰氏试剂, 赤式1,4-二巯基-2,3-丁二醇
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
化学文摘社编号:
分子量:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
mp
82-84 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
用于将 −SH 基保持在还原态的试剂;定量还原二硫化物。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-二硫代赤藓醇
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)