About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2OH
CAS Number:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.2 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
形狀
liquid
自燃溫度
1436 °F
expl. lim.
17 %
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
pH值
12.1 (20 °C, 100 g/L)
pKa (25 °C)
9.5(lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 可作为二氧化碳气体快速吸收剂的新型功能化双取代基咪唑离子液体研究。该研究重点介绍了新型咪唑离子液体的开发,其中乙醇胺在提高其作为二氧化碳快速吸收剂的效率方面发挥至关重要的作用,在环境科学和工程中具有潜在的重要应用(Shawish et al., 2024)。
  • 乙醇胺利用和细菌微室形成在单核细胞增生李斯特菌胞内感染中的作用。:本研究探讨了单核细胞增生李斯特菌如何利用乙醇胺并形成细菌微室,为细菌致病机制和抗生素开发潜在靶点提供参考(Chatterjee et al., 2024)。
  • (13)C稳定同位素解析代谢组学揭示了小鼠肠道菌群-宿主器官通讯的动态生化景观。:该研究在稳定同位素解析代谢组学中利用乙醇胺研究肠道菌群与宿主器官之间的动态生化相互作用,从而深入了解微生物对宿主代谢的贡献(Xiao et al., 2024)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)