無菌
0.2 μm filtered
品質等級
種類
Type 400
形狀
liquid
濃度
20% in H2O
技術
titration: suitable
顏色
clear colorless
溶解度
water: soluble
密度
1.055-1.075 g/mL
應用
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Ficoll® 溶液是一种高度支化的蔗糖聚合物,也就是所谓的葡聚糖的多分散混合物。Ficoll® 分子是惰性的,不会被近端小管重新吸收。 该结构开放且可变形(并非刚性球体),因此成为“拥挤”实验中的首选。
用于电泳和半抗原载体。最常用于准备密度梯度。
應用
Ficoll®已用于:
- 脐血单核细胞的分离
- CD133 阴性细胞的分离
- 循环内皮祖细胞的分离和扩增。
其他說明
蔗糖的非离子合成聚合物。
法律資訊
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)