跳转至内容
F7258
固绿 FCF
certified by the BSC
别名:
固绿
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
C37H34N2O10S3Na2
化学文摘社编号:
分子量:
808.85
EC Number:
219-091-5
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718212
Colour Index Number:
42053
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
dye content, ≥90%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
Application
固绿 FCF已用于:
  • 与番红花素一起用于结节切片染色
  • 胶原沉积染色程序中
  • 蛋白质和淀粉的染色
  • 作为染料检测和注射鸡胚 DNA 溶液
固绿 FCF 染料用于 IEF 中的蛋白质染色,天然 PAGE 和 SDS-PAGE。 固绿染色在比亮蓝 R 更广泛的蛋白质浓度范围内呈线性。为了使灵敏度最高,建议电泳后将蛋白质固定在凝胶中。 然后用 0.1% 固绿 FCF 在 30%(v/v)乙醇,10%(v/v)乙酸或 7% 乙酸中将凝胶染色 2 小时。 凝胶可以用 30%(v/v)乙醇,10%(v/v)乙酸或 7% 乙酸脱色。 可以在 625nm 处扫描染色的凝胶。 检测灵敏度约为亮蓝 R 的 30%。
番红固绿 FCF 植物细胞染色剂认证;作为 Gomori一步三色程序的苯胺蓝替代品。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 固绿 FCF
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)