Merck
G0625
Sigma-Aldrich
D -(+)-半乳糖
≥98% (HPLC)
登录to View Organizational & Contract Pricing
别名:
半乳糖
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724619
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
生物来源
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
technique(s)
HPLC: suitable
cell based assay: suitable
颜色
white to off-white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
application(s)
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
储存温度
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
G6404G0750PHR1206
D-(+)-Galactose ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0625
D -(+)-半乳糖
-
D-(+)-Galactose BioXtra, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G6404
D -(+)-半乳糖
Premium Grade
D-(+)-Galactose ≥99%
Sigma-Aldrich
G0750
D -(+)-半乳糖
-
Galactose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1206
D -(+)-半乳糖
-
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
technique(s)
HPLC: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
color
-
color
white
color
-
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
useful pH range
-
一般描述
D-半乳糖是葡萄糖的 C-4 外聚体,是一种关键的哺乳动物单糖,广泛存在于血液、牛奶、神经节苷脂以及 N 和 O 链聚糖中。它普遍存在于植物和动物中,并作为多种多糖的组成部分,包括半乳甘露聚糖、卡拉胶、琼脂(L-半乳糖)、半纤维素和半乳多糖。作为一种醛己糖,它是糖脂和糖蛋白的能量来源和关键元素。D-半乳糖经过酶促转化为 D-葡萄糖进行代谢或多糖储存,代表葡萄糖的 C-4 表聚体。
此外,半乳糖是双糖乳糖的基本成分,通过 β-半乳糖苷酶水解释放,在细菌的生存和毒力中起着至关重要的作用。在大肠杆菌中,半乳糖通过 Leloir 途径起效,其中 β-d-半乳糖作为碳源,β-d-半乳糖诱导 UDP-半乳糖合成以实现生物合成糖基化。半乳糖可用于研究代谢紊乱,如半乳糖血症,并作为参与半乳糖分解代谢的酶的底物,使其成为半乳糖转移酶标记缓冲液的重要成分和 MRS 肉汤中促进嗜热乳酸菌生长的补充物。
应用
D-(+)-半乳糖已用于:
  • 用作SGal 培养基补充剂培养酵母菌株,以检查不同 SSA 热休克蛋白 (Hsp70) 亚型在 Hsp90 伴侣功能中的作用
  • 用作Biolog (MT2) 微孔板测定中的碳源,测试分离物利用碳底物的能力
  • 诱导酵母中膜蛋白-绿色荧光蛋白 (GFP) 融合表达
D-半乳糖是一种能量来源和代谢物,在细胞生物学、代谢组学和生物化学研究中有广泛的应用。
生化/生理作用
D-半乳糖代谢导致形成活性氧 (ROS) ,并导致氧化压力和肝细胞损伤。
半乳糖是一种简单的单糖,可作为能量来源,也是糖脂和糖蛋白的必需成分。半乳糖被Leloir途径的酶转化为葡萄糖,从而能够促进能量代谢。缺乏编码这些蛋白质的基因,将导致代谢功能紊乱疾病半乳糖血症。
特点和优势
  • 非常适合代谢组学、生物学和生化研究
  • 用途广泛,适用于各种实验室和研究应用。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
D-(+)-Glucose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D -(+)-葡萄糖
D-(+)-Mannose analytical standard
Supelco
92683
D-(+)-甘露糖
D-Lactose monohydrate ACS reagent
Sigma-Aldrich
L254
D-乳糖 一水合物
Codruta Ignea et al.
Microbial cell factories, 10, 4-4 (2011-02-01)
Terpenoids constitute a large family of natural products, attracting commercial interest for a variety of uses as flavours, fragrances, drugs and alternative fuels. Saccharomyces cerevisiae offers a versatile cell factory, as the precursors of terpenoid biosynthesis are naturally synthesized by
Codruta Ignea et al.
Microbial cell factories, 15, 46-46 (2016-02-28)
Several plant diterpenes have important biological properties. Among them, forskolin is a complex labdane-type diterpene whose biological activity stems from its ability to activate adenylyl cyclase and to elevate intracellular cAMP levels. As such, it is used in the control
L Mortimer et al.
Mucosal immunology, 7(4), 829-841 (2013-11-21)
Entamoeba histolytica (Eh) is an extracellular protozoan parasite of the human colon, which occasionally breaches the intestinal barrier. Eradicating ameba that invades is essential for host survival. A defining but uncharacterized feature of amebic invasion is direct contact between ameba
Michelle P Christie et al.
PloS one, 9(4), e95024-e95024 (2014-04-17)
Glycosylation of biopharmaceuticals can mediate cell specific delivery by targeting carbohydrate receptors. Additionally, glycosylation can improve the physico-chemical (drug-like) properties of peptide based drug candidates. The main purpose of this study was to examine if glycosylation of the peptide enkephalin
Cheryl M Koh et al.
The Journal of clinical investigation, 125(5), 2109-2122 (2015-04-22)
Constitutively active MYC and reactivated telomerase often coexist in cancers. While reactivation of telomerase is thought to be essential for replicative immortality, MYC, in conjunction with cofactors, confers several growth advantages to cancer cells. It is known that the reactivation