Product Name
咪唑, ACS reagent, ≥99% (titration)
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (titration)
雜質
≤0.2% water
燃燒殘留物
≤0.1%
pH值
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
SMILES 字串
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI 密鑰
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
咪唑是一种五元杂环化合物,存在于许多天然化合物中。它兼有酸性和碱性特性。据报道,它是血栓形成的抑制剂。其垂直谱和无辐射衰减已得到记录和分析。
應用
特别适用于 pH 6.2-7.8 范围内的缓冲液
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)