產品線
ReagentPlus®
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C ((lit.))
143-145 °C (lit.)
mp
-6 °C
−6 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C ((lit.))
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)21-17-14(18)12-13-15(17)19/h2-13H2,1H3
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
LRKGVVJOUNKTGG-UHFFFAOYSA-N
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2,6-二甲基吡啶可用作碱,在 4-乙酰氨基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧代铵四氟硼酸盐(Bobbitt 盐)存在下将 α-CF3 醇氧化成相应的羰基化合物
可用于:
可用于:
- 作为在手性 Pd(II)-双膦配合物存在下催化不对称氟化 α-氰基膦酸盐的促进剂。
- 与叔丁基二甲基甲硅烷基三氟甲磺酸酯组合,用于保护叔醇和非反应性仲醇。
- 与三乙基甲硅烷基三氟甲磺酸盐组合,用于在二氯甲烷中将缩醛转化为相应的醛,然后在水中进行检测。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F
閃點(°C)
33 °C