產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.01%
顏色
white
有用的pH值範圍
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
D-甘露醇是甘露糖的酒精形式。其分子量为182 g/mol。甘露醇主要存在于植物、真菌和真细菌中。它主要从海藻中提取。因其能够被缓慢吸收,因此应用于糖尿病患者食谱中。它是食品中常见的稳定剂、润湿剂、营养甜味剂和膨化剂等。
應用
D-甘露醇可用于:
- 作为氢氧自由基抑制剂,检测染色质活性氧(ROS)修饰过程中羟基自由基的生成
- in [3H]-甘露醇渗透性分析,并且作为缓冲液B的组成部分,用于测定反式单层稀释电位
- 作为细胞外记录溶液的组成部分,用于记录全细胞膜片钳
生化/生理作用
D-甘露醇可用作治疗脑肿胀的渗透剂。
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Allosteric interactions between NMDA receptor subunits shape the developmental shift in channel properties
Sun W, et al.
Neuron, 94(1), 58-64 (2017)
Methods to examine tight junction physiology in cancer stem cells: TEER, paracellular permeability, and dilution potential measurements
Buchert M, et al.
Stem Cell Reviews and Reports, 8(3), 1030-1034 (2012)
Sweeteners: Nutritional Aspects, Applications, and Production Technology, 59-59 (2012)
Neurology of the Newborn, 459-459 (2008)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)