About This Item
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
certified reference material
品質等級
製造商/商標名
NIST®
形式
matrix material
SMILES 字串
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI 密鑰
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每单位RM 8850含约35 g至40 g材料,密封容器包装。
SRM 8850_cert
SRM 8850_SDS
應用
本标准物质(RM)旨在提供测量比较所需的Y沸石材料。
特點和優勢
  • 随附证书,提供Y沸石各主要成分的NIST认定质量分数值。
  • 提供各元素的信息质量分数值。
  • NIST证书随附效期、储存、处理、使用和维护说明。
其他說明
以下分析物的参考/信息值已给出。
钠 (Na)、铝 (Al)、硅 (Si)、铁 (Fe)、铈 (Ce)、铕 (Eu)、铪 (Hf)、镧 (La) , 铷 (Rb)、钪 (Sc)、钐 (Sm)、钍 (Th)、锌 (Zn)、钴 (Co)、铬 (Cr)、铯 (Cs)
有关数值和更多详细信息,请见nist.gov/SRM。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology