Merck
P2256
丙酮酸钠
≥99%, powder, ReagentPlus®
别名:
α酮基丙酸 钠盐, 2-氧代丙酸 钠盐, 丙酮酸 钠盐
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3COCOONa
化学文摘社编号:
分子量:
110.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-024-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
丙酮酸钠, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
丙酮酸钠(SP)是一种最简单的酮酸。其结晶为非常薄的薄层,属于单斜体系。它在水介质中在Knoevenagel缩合反应中的应用已得到验证。已获得了SP在无限稀释下的标准生成焓和溶解焓。其对治疗线粒体DNA缺失综合征的疗效已有研究。
Application
丙酮酸钠已可用于:
  • 制备牛酪乳白蛋白-乳酸-丙酮酸稀释液。
  • In pyruvate tolerance test.
  • 制备少突胶质细胞培养基。
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 丙酮酸钠
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
存储类别
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)